포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 480103
적합성
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480103-1EA | 4061825882338 |