분석
99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 011-687-36
저항도
185 μΩ-cm, 20°C
중량
200 g
최대 입자 크기
300 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.