material
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Agency
suitable for EPA 1613
특징
with cap
with cap
포장
case of 60 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216958
bottle diam. × H × W
(80 mm) (146 mm) (484 mm)
용량
(500 mL)
피팅
53-400 neck
53-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.