Key Documents
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
동의어(들):
BDH118T
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
특징
class B
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon
저장 조건
room temperature
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
애플리케이션
Ideal for educational labs where breakages often occur
특징 및 장점
Robust construction for strength and transparency
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)