주요 문서
DWK73805B13415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
13-415, natural screw cap
동의어(들):
73805B-13415
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.17
material
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
포장
pkg of 1 packs
제조업체/상표
Kimble® 73805B-13415
피팅
thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Closure solution for vials and bottles
특징 및 장점
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)