주요 문서
DWK293032803
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 45 H)
동의어(들):
293032803
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
blue polypropylene screw cap
조인트
Joints: neck (GL 45 H)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
293032803
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
특징 및 장점
for lime soda bottle GL 45
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK293032803-10EA