포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 292062803
피팅
GL 45 neck
일반 설명
DURAN® bromobutyl rubber closures provide a gas tight seal for GL 25 or GL 45 glass laboratory bottles. As a material Bromobutyl rubber is essentially impermeable to most gases, and the stopper provides a controlled environment inside the glass bottle for oxygen sensitive materials. Useful for maintaining anaerobic culture conditions. Bromobutyl rubber allows for multiple punctures providing easy access to the contents with a syringe.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.