material
borosilicate glass
무균
sterile; autoclaved
특징
graduations: no
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
DURAN® 261312107
튜브 직경
(16 mm) , External Thread
튜브 용적
(18 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.