주요 문서
DWK241933607
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (250 mL), neck joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
241933607
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
조인트
joint: ST/NS neck24/29
멸균 적합성
autoclavable compatible
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241933607
플라스크 용량
(250 mL)
피팅
thread (24/29)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
특징 및 장점
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
  • Fired-on, highly durable white print
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)