material
glass stopper
white graduation
조인트
joint 19/26
특징
graduations 1 mL
interchangeable glass key
제조업체/상표
3590/01
SciLabware
용량
50 mL
50 mL
스톱콕(stopcock) 보어
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4800, Type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
특징 및 장점
- Complies with ISO 4800 Type 4
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- With double graduated scale in white enamel printing showing approximate volume contained/dispensed
- With interchangeable PTFE stopcock key
- Supplied with both a polyethylene and glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.