주요 문서
DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
241932405
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
조인트
joint: ST/NS flask19/26
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241932405
플라스크 용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
특징 및 장점
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.• Tight closure due to standard ground joint• The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier• Fired-on, highly durable white print
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)