material
glass flask
round bottom
조인트
joint: ST/NS neck19/26
특징
lid
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241702406
플라스크 용량
(100 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
특징 및 장점
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint• The geometry permits very uniform heating• Closable with glass and plastic stopper• Fired-on, highly durable white print
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.