주요 문서
DWK241252403
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 19/26, stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
동의어(들):
241252403
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 241252403
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted
특징 및 장점
With pressure equalisation tube, standard ground cone, standard ground stopcock and retaining device; cylindrical, with scale, ground joint and pressure equalisation tube
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)