주요 문서
DWK218033604
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
동의어(들):
218033604
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
조인트
Joints: neck (GL 32)
특징
graduated
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 218033604
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
특징 및 장점
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)