주요 문서
DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
동의어(들):
217215408
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.17
material
glass flask
round bottom
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217215408
플라스크 용량
(10,000 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The geometry permits very uniform heating
특징 및 장점
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Fired-on, highly durable white ceramic
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)