주요 문서
DWK213635802
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 250 mm × 140 mm × 250 mm
동의어(들):
213635802
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 213635802
bottle W × L × H
250 mm × 140 mm × 250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
storage
특징 및 장점
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)