material
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 211834402
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.4
특징 및 장점
Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents; Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print; Erlenmeyer shape
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.