주요 문서
DWK11-0054DB
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
dark blue PTFE/silicone cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.11
material
dark blue PTFE/silicone cap
특징
cap pre-cut
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
WHEATON® 11-0054DB
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromatography
특징 및 장점
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)