D91209
Diethyl bromomalonate
92%
동의어(들):
α-Bromomalonic ester, 1,3-Diethyl 2-bromopropanedioate, 2-Bromomalonic acid diethyl ester, Bromomalonic acid diethyl ester, Diethyl α-bromomalonate, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl bromopropanedioate, Ethyl bromomalonate
About This Item
추천 제품
분석
92%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
233-235 °C (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객