주요 문서
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropane
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
Beilstein:
2041894
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI key
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)