주요 문서
CLS999824
Corning® phenolic cap, PTFE liner
24-400 thread
동의어(들):
Corning® 9998
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
PTFE liner
black phenolic cap
제조업체/상표
Corning 9998-24
높이
~12.5 mm
피팅
24-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)