주요 문서
CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
동의어(들):
Corning® 99448
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
제조업체/상표
Corning 99448-16X
용량
11.5 mL
경부 O.D.
15 mm
튜브 O.D. × 길이
16 mm × 100 mm
피팅
15-415 thread
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)