주요 문서
CLS72502L
Pyrex® Mallory direct reading settlometer
volume 2000 mL
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 7250-2L
용적
2000 mL
관련 카테고리
일반 설명
Used with oxidized sludge process for treatment of sewage and other wastes. 2000 mL heavy wall cylinder measures 51/8". I.D. × 71/2". high and is graduated in cc per liter, and in hundredths of a foot.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)