material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70820-16XX
용량
20 mL
직경 × 길이
16 mm × 150 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.