추천 제품
플러그 크기
GP-6
마개 크기
27
제조업체/상표
Corning 6302-500
길이
385 mm
본체 지경
98 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6302500-1EA | 4061825883410 |