주요 문서
CLS6159613L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 13.25 L
동의어(들):
Corning® 61596
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 61596-13L
용량
13.25 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Graduated in 500mL increments with black enamel. Uses rubber stopper no. 12.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)