주요 문서
CLS159512
Pyrex® solution bottle
capacity 45,500 mL, Carboy shape
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap: no
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 1595-12
재고 정보
not available in EU
bottle neck diam.
~31 mm
용량
45,500 mL
직경 × 높이
406 mm × 584 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)