주요 문서
CLS49951L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Screw cap
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 4995-1L
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)