주요 문서
CLS2679425
Corning® polypropylene closure
orange
동의어(들):
Corning closure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
설명
fits neck O.D. 25 mm
제조업체/상표
Corning 26794-25
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)