주요 문서
C73303
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl chloride
99%
동의어(들):
α-Chloro-o-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
140.61
Beilstein:
386016
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)