주요 문서
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
동의어(들):
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H7CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
Beilstein:
2042172
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
InChI key
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)