주요 문서
BR701964
BRAND® repair set for TRANSFERPETTOR
for 1/2/3/4/5 μL
동의어(들):
Accessories, Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 701964
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Includes: 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE Transferpettor-seal (above size 20 μL), 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 Transferpettor-seals, PTFE 1 mounting block (above size 20 μL).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)