주요 문서
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
동의어(들):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
무균
non-sterile
제조업체/상표
BRAND 701358
용적
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)