주요 문서
BR701362
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 2.2 mL
동의어(들):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.15
무균
non-sterile
제조업체/상표
BRAND 701362
용적
2.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BRAND® mat cover is an ethylene vinyl acetate sealing mat for 96 deep well plates with square-shaped wells. Sealing mats are ideal for short-term storage and reliably protect samples against contamination and evaporation.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)