주요 문서
BR135805
BRAND® stirring rod
AR-Glass, L × D 200 mm × 5 mm
동의어(들):
Stirring rods
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121802
NACRES:
NB.72
material
AR-Glass
설명
fused closely at both ends
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 135805
길이 × 깊이
200 mm × 5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stirring rod is a glass tube that is closed on both ends, providing a reliable and durable tool for mixing and stirring various solutions in laboratory settings. Its smooth surface ensures easy cleaning and maintenance, while the closed design prevents contamination.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR135805-50EA4061831852967