주요 문서
BR130874
BRAND® storage bottle
volume 10 L, narrow neck
동의어(들):
Bottles, Storage Bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 130874
용량
10 L
직경 × 높이
210 mm × 420 mm
용적
10 L
10000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With screw cap and carrying handle.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)