주요 문서
BR114130
BRAND® culture tube, rimless
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 0.8 mm
동의어(들):
Culture tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
RCF 900 × g
neck thread push fit
포장
pack of 121 ea
제조업체/상표
BRAND 114130
길이 × 너비
18 mm × 180 mm
용량
18 mL
30 mL
두께
0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
특징 및 장점
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)