BMSV0020
Aspire™ Laboratory Aspirator
includes base with internal vacuum pump, 2 L Polycarbonate bottle with lid, silicone tubing, handheld vacuum controller and single channel adapters, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
aspiration system, vacuum aspirator
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
제조업체/상표
Benchmark Scientific V0020
파라미터
-0 mbar vacuum (-750 mbar)
외부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
9.5 in. × 7.9 in. × 13.9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ASPIRE Laboratory Aspirator incorporates a quiet, maintenance-free pump inside a sturdy, yet compact base. The vacuum is fully adjustable, with a pressure gauge that displays the vacuum level, allowing full control of aspirating speed. The ASPIRE is an ideal choice for a wide range of laboratory aspirating applications, including removal of media from tissue culture vessels or plates, and supernatants.
법적 정보
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.