주요 문서
BMSV1002S8
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional eight channel adapter, fine tip stainless steel
동의어(들):
multichannel aspiration adapter, vacuum aspirator multichannel adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.13
제조업체/상표
Benchmark Scientific V1002-S8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
법적 정보
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)