제조업체/상표
Benchmark Scientific BR5000-E-UK
너비 × 깊이
16 in. × 12 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Stainless-steel platform
- Dual platform accessory doubles work surface
- Cold room and incubator safe
The rocking speed and tilt angle can easily be adjusted
to vary between gentle and aggressive agitation. Both
the standard platform and the (optional) stacking
platform are constructed of stainless steel, preventing
against any rusting or corrosion. The Everlast 247 is
designed to provide years of uninterrupted service.
법적 정보
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.