주요 문서
BMSB3D1020EUK
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
NACRES:
NB.73
설명
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
특징
capacity 3.5 lb (load capacity)
제조업체/상표
Benchmark Scientific B3D1020-E-UK
파라미터
24 rpm speed
너비 × 깊이 × 높이
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
법적 정보
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)