제조업체/상표
Bel-Art H50025-0009
일반 설명
Iris port cover works with H50025-0020 Glove Box Iris Port Entry.
특징 및 장점
- Allows iris ports to be closed off when glove box is not in use
- Includes foam gasket material to create tight seal
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.