제조업체/상표
Plas-Labs 856-HYPO
O2 측정 범위
0-25%, accuracy: 0.25%
온도 측정 범위
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
파라미터
ambient-40 °C temp. range
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
41 in. × 28 in. × 26 in.
외부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
55 in. × 35 in. × 38 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Price includes shipping
The hypoxia chamber glove box is ideal for tissue culture work, including tumor cell and stem cell research. The hypoxia chamber features a color operated "Touch Screen" control panel for automatically controlling oxygen levels, temperature levels, and carbon dioxide levels.
- O2 sensor and CO2 sensor
- Platinum RTD with sealing gland
- N2, CO2, and O2 gas hook-up
- Thermoelectric assembly(Peltier device)
- password protected, configurable PID control
- Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
- CO2 range: 0-20%
- CO2 accuracy: 0.2%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.