포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art H19561-0000
길이 × 너비
1.625 in. (41.3 mm) × 0.4375 in. (11.1 mm)
튜빙 I.D.
0.375-0.375 in. (6-9.5 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
특징 및 장점
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.