제조업체/상표
Bel-Art H13194-1011
용량
1.5 L
직경 × 높이
4 in. (124 mm) × 6 in. (170 mm)
일반 설명
Compact benchtop disposal can contain odors and is perfect for small items such as pipette tips and microcentrifuge tubes.
특징 및 장점
- Automatic opening lid provides hands free use; closes automatically and securely for a more sanitary environment
- Holds a 25 x 25cm (10 x 10") autoclavable biohazard disposal bag (F13166-0000 or H13182-1010)
- Includes a polypropylene liner with handle for easy emptying of contents
- Aesthetic and durable; stainless steel body and chrome lid are resistant to bleach and easy to clean
- Requires (3) AAA batteries (not included)
- CE & RoHS
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.