주요 문서
BAH131852430
Clavies® autoclave bags
width × H × thickness 24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 2 mil (0.05 mm), clear, pack of 100 ea
동의어(들):
sterilzation bag, transparent autoclave bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
clear
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13185-2430
width × H × thickness
24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 2 mil (0.05 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
특징 및 장점
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
법적 정보
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)