주요 문서
BAH131820812
Clavies® autoclave bags
clear, pack of 100 ea
동의어(들):
sterilzation bag, transparent autoclave bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
clear
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13182-0812
너비
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
특징 및 장점
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
법적 정보
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)