제조업체/상표
Bel-Art F65100-0000
베터리 전력
2 AA
일반 설명
Hand-held, cordless homogenizer features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many samples. Matched pestle tips and micro tubes can be used either with the homogenizer or with hand processing.
특징 및 장점
- Homogenize samples directly in their storage container
- Obtain thorough mixtures with the tight pestle-to-microtube tolerance
- Protect your samples—tubes and pestles are made from virgin polypropylene
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.