주요 문서
BAF367751050
SP Bel-Art® Sterileware Upright Handle Dippers
white plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
white plastic
무균
sterile
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36775-1050
길이
10.25 in. (260 mm)
용량
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)