material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36738-0010
전체 길이
3 in. (75 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
공칭 용량
10 mL (0.4 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
특징 및 장점
- Pharmaceutical 316 grade stainless steel
- Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
- High salt and acid resistance, ideal for food sampling
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- GMP compliant
- Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.